ContactUsLinkComponent
Diaphragm Vacuum Pumps and Compressors
Diaphragm Vacuum Pumps and Compressors
Leverantör:  KNF
Certifikat
Diaphragm Vacuum Pumps and Compressors
Leverantör:  KNF
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 181-3212
  • Tillåten gas- och rumstemperatur:
  • +5...+40 °C
  • Membran:
  • CR
  • Elförsörjning:
  • 230 V, 50 Hz, 0,7 A
  • Elanslutning:
  • 100 W
  • Vikt:
  • 4 kg
  • Ultimate vacuum:
  • 100 mbar abs.
  • Operating pressure:
  • 4 bar g
Specifikationer