Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Filter Vials
VWR® Filter Vials
Leverantör:  VWR Collection
Certificates
VWR® Filter Vials
10 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Filter vials with membrane, PE snap ring cap (11 mm), with hole and silicone white/PTFE red septa.
Vials have different colour caps for different membranes: RC with grey caps, PVDF with yellow caps, Nylon with light-blue caps, PTFE with pink caps and PES with light-green caps.
Product Family Options
Produktinformation
  • Membran
    Porstorlek
    Tillgänglighet
    Price
  • Nylon
    0,20 µm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2 700,00 kr
    2 700,00 kr
    1 * 100 Items
       2 700,00 kr
  • Nylon
    0,45 µm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2 700,00 kr
    2 700,00 kr
    1 * 100 Items
       2 700,00 kr
  • PES (Polyethersulfone)
    0,20 µm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2 700,00 kr
    2 700,00 kr
    1 * 100 Items
       2 700,00 kr
  • PES (Polyethersulfone)
    0,45 µm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2 700,00 kr
    2 700,00 kr
    1 * 100 Items
       2 700,00 kr
  • PTFE (Polyetrafluoreoethylene)
    0,20 µm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2 700,00 kr
    2 700,00 kr
    1 * 100 Items
       2 700,00 kr
  • PTFE (Polyetrafluoreoethylene)
    0,45 µm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2 700,00 kr
    2 700,00 kr
    1 * 100 Items
       2 700,00 kr
  • PVDF (Polyvinylidene fluoride)
    0,20 µm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2 700,00 kr
    2 700,00 kr
    1 * 100 Items
       2 700,00 kr
  • PVDF (Polyvinylidene fluoride)
    0,45 µm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2 700,00 kr
    2 700,00 kr
    1 * 100 Items
       2 700,00 kr
  • RC (Regenerated cellulose)
    0,20 µm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 3 250,00 kr
    3 250,00 kr
    1 * 100 Items
       3 250,00 kr
  • RC (Regenerated cellulose)
    0,45 µm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 3 250,00 kr
    3 250,00 kr
    1 * 100 Items
       3 250,00 kr