Natriumdodecylsulfat ≥99.0%, pellets suitable for electrophoresis, för molekylärbiologi dust-free, Supelco®
Katalog # SUPL74255-250G
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:250 g
- Seq:3545
Specifikationer
Om denna produkt
:
:288.38 g/mol
CAS-nummer:151-21-3
Formel:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL-nummer:MFCD00036175