ContactUsLinkComponent
Kiselgel FIA, acc. DIN 51791, high purity, Supelco®
  03561-250G
 :  Merck
 :  
undefined
Kiselgel FIA, acc. DIN 51791, high purity, Supelco®
  03561-250G
 :  Merck
 :  
  • Förp.:
    250 g
  • Seq:
    3545
 :
 :60.08 g/mol
 :2230 °C
 :> 1600 °C
 :Kylskåp
 :231-545-4
 :63231-67-4
 :7631-86-9
 :SiO₂
 :MFCD00011232