Kiselgel, Davisil® Grade 710 pore size 50-76 Å suitable for thin layer chromatography (TLC), Supelco®
Katalog # 236756-100G
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Om denna produkt
:
:60.08 g/mol
Kokande Pt:2230 °C
Smält Pt:> 1600 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-545-4
CAS-nummer:63231-67-4
:7631-86-9
Formel:SiO₂
MDL-nummer:MFCD00011232