ContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid 21% i vattenlösning, Supelco®
Natriumhydroxid 21% i vattenlösning, Supelco®
Catalog # 1.05593.9025
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Natriumhydroxid 21% i vattenlösning, Supelco®
Catalog # 1.05593.9025
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic can
  • Förp.:
    25 L
  • Seq:
    5327
Specifications
Specification Test Results
  • Solubility:
    (20 °C) soluble
  • Density:
    1.219 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    11 (H2O, 20 °C)
  • Hazard Class:
    8
  • Hazard Class Description:
    Corrosive Material
Specification Test Results
About this item
 :
 :40 g/mol
Boiling Pt:119…135 °C (1013 hPa)
Melting Pt:9…10 °C
Density:1,53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
 :M-Clarity™ quality level = MQ300
 :GHS05
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548