Svavelsyra 0.05 mol/l (0.1 N) i vattenlösning
Leverantör: FF CHEMICALS
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7664-93-9
:
Formel:H₂SO₄
MDL-nummer:MFCD00064589
:98.08 g/mol
Densitet:1,01 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-639-5
FN:2796
ADR:8,II