
Saltsyra 50 g/l
Katalog # FFCHFF9871000
Leverantör: FF CHEMICALS
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Om denna produkt
:
Kokande Pt:∼100 °C (1013 hPa)
Densitet:1,02…1.05 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:1789
ADR:8,III
:36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
:GHS05
CAS-nummer:7647-01-0
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324