
Saltsyra 1 mol/l (1 N)
Katalog # FFCHFF4549010
Leverantör: FF CHEMICALS
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:10 L
- Seq:5214
Specifikationer
Om denna produkt
:
ADR:8,II
:36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
FN:1789
:GHS05
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7647-01-0
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324