ContactUsLinkComponent
Saltsyra 1 mol/l (1 N)
  FFCHFF2275000
 :  
Saltsyra 1 mol/l (1 N)
  FFCHFF2275000
 :  
  • Förp.:
    5 L
  • Seq:
    5190
 :
 :8,II
 :36.46 g/mol
 :231-595-7
 :1789
 :GHS05
 :Omgivande
 :7647-01-0
 :HCl
 :MFCD00011324