Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
Saltsyra 0.645 mol/l (0.645 N)
Frätande
Saltsyra 0.645 mol/l (0.645 N)
Katalog # FFCHFF2245000
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Frätande
Saltsyra 0.645 mol/l (0.645 N)
Katalog # FFCHFF2245000
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  

Specifikationer

  • Förp.:
    5 L
  • Seq:
    5190

Specifikationer

Om denna produkt

 :
ADR:8,II
 :36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
FN:1789
 :GHS05
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7647-01-0
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324