Gå till Rubrik
Gå till Huvudinnehåll
Gå till Sidfot
Avancerad
Avancerad
SDS
Certifikat
Tillverkardata
0
0,00 kr
Order Entry
Inloggning
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Saltsyra
Saltsyra 0.1 mol/l (0.1 N)
Saltsyra 0.1 mol/l (0.1 N)
FFCHFF2165000
:
FF CHEMICALS
:
Saltsyra 0.1 mol/l (0.1 N)
FFCHFF2165000
:
FF CHEMICALS
:
Förp.:
5 L
Seq:
5190
:
:
1,004 g/cm³ (25 °C)
:
Omgivande
:
231-595-7
:
8,III
:
36.46 g/mol
:
1789
:
7647-01-0
:
HCl
:
MFCD00011324