Polypropylenglykol, M.W. 420
Katalog # ROTH9148.2
Leverantör: Roth Carl
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:5 kg
- Seq:4114
Specifikationer
Om denna produkt
:
:1025
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:500-039-8
CAS-nummer:25322-69-4
Formel:H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
MDL-nummer:MFCD00084446