Natriumhypoklorit (5% Cl₂) i vattenlösning
FFCHFF1371000
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
:
:74.44 g/mol
:111 °C (1013 hPa)
:–30…–20 °C
:1,22…1.25 g/cm³ (20 °C)
:Kylskåp
:231-668-3
:1791
:8,II
:GHS05
:GHS09
:7681-52-9
:ClNaO
:MFCD00011120