ContactUsLinkComponent
Natriumhypoklorit (4% Cl₂) i vattenlösning
Natriumhypoklorit (4% Cl₂) i vattenlösning
Katalog # FFCHFF4280500
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Natriumhypoklorit (4% Cl₂) i vattenlösning
Katalog # FFCHFF4280500
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :74.44 g/mol
Förvaringstemperatur:Kylskåp
EINECS:231-668-3
CAS-nummer:7681-52-9
Formel:ClNaO
MDL-nummer:MFCD00011120