ContactUsLinkComponent
Natriumhypoklorit (10% Cl₂) i vattenlösning
  FFCHVM0019030
 :  
Natriumhypoklorit (10% Cl₂) i vattenlösning
  FFCHVM0019030
 :  
  • Förp.:
    30 L
  • Seq:
    5352
 :
 :74.44 g/mol
 :111 °C (1013 hPa)
 :–30…–20 °C
 :1,22…1.25 g/cm³ (20 °C)
 :Kylskåp
 :231-668-3
 :1791
 :8,II
 :GHS05
 :GHS09
 :7681-52-9
 :ClNaO
 :MFCD00011120