Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid 32% i vattenlösning
5 L
  FFCHFF40045000
Natriumhydroxid 32% i vattenlösning
  FFCHFF40045000
 :  1310-73-2
Natriumhydroxid 32% i vattenlösning
5 L
 :  1310-73-2
1 125,00 kr
1 * 5 L
 :  Natronlut, Kaustik soda
  •  :1310-73-2
  •  :NaOH
  •  :MFCD00003548
  •  :40 g/mol
  •  :119…135 °C (1013 hPa)
  •  :9…10 °C
  •  :1,53 g/cm³ (20 °C)
  •  :Omgivande
  •  :215-185-5
  •  :1824
  •  :8,II
  • Förp.:
    5 L