ContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid 30% i vattenlösning
Natriumhydroxid 30% i vattenlösning
Catalog # FFCHFF1329010
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Natriumhydroxid 30% i vattenlösning
Catalog # FFCHFF1329010
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    10 L
  • Seq:
    5214
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :40 g/mol
Kokande Pt:119…135 °C (1013 hPa)
Smält Pt:9…10 °C
Densitet:1,53 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:215-185-5
FN:1824
ADR:8,II
 :GHS05
CAS-nummer:1310-73-2
Formel:NaOH
MDL-nummer:MFCD00003548