Natriumhydroxid 30% i vattenlösning, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Katalog # 2720.91000
Leverantör: Avantor
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:1.000 L
- Seq:5037
Specifikationer
Om denna produkt
:
:40 g/mol
Kokande Pt:119…135 °C (1013 hPa)
Smält Pt:9…10 °C
Densitet:1,53 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:215-185-5
FN:1824
ADR:8,II
:GHS05
CAS-nummer:1310-73-2
Formel:NaOH
MDL-nummer:MFCD00003548