ContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid 2.0 N i vattenlösning, Biotech Reagent, J.T.Baker®
Natriumhydroxid 2.0 N i vattenlösning, Biotech Reagent, J.T.Baker®
Katalog # 0390-07
Leverantör:  Avantor
CAS-nummer:  
undefined
Natriumhydroxid 2.0 N i vattenlösning, Biotech Reagent, J.T.Baker®
Katalog # 0390-07
Leverantör:  Avantor
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Jerrican, poly pail
  • Förp.:
    19 L
  • Seq:
    5282
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • GMP Manufactured Product:
    1.9 - 2.1
  • Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.:
    ≤5 ppm
  • CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging:
    ≤1 ppm
  • Appearance (Clear, colorless liquid):
    Passes Test
  • Normality:
    1.9 - 2.1
  • Chloride (Cl):
    ≤ 5 ppm
  • ACS - Heavy Metals (as Pb):
    ≤ 1 ppm
  • Trace Impurities - Iron (Fe):
    ≤ 0.5 ppm
  • Endotoxin Concentration (EU/mL:
    ≤ 2
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :40 g/mol
Kokande Pt:109 °C (1013 hPa)
Densitet:≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
ADR:8,II
 :Filtered through a 0.2 µm filter.
EINECS:215-185-5
FN:1824
 :GHS05
CAS-nummer:1310-73-2
Formel:NaOH
MDL-nummer:MFCD00003548