Natriumhydroxid 1.2 mol/l (1.2 N) i vattenlösning
5329.6025
:
- Förpackningstyp:Plastic drum
- Förp.:25 L
- Seq:5327
- Titer:1.185 - 1.215 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
:
:40 g/mol
:1,04 g/cm³ (25 °C)
:Omgivande
:215-185-5
:1824
:8,II
:GHS05
:1310-73-2
:NaOH
:MFCD00003548