Natriumhydroxid 1/28 mol/l (1/28 N) i vattenlösning
Katalog # LBSE790933
Leverantör: LABSERVICE
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:5 L
- Seq:5190
Specifikationer
Om denna produkt
:
:40 g/mol
Densitet:1 g/cm³ (25 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:215-185-5
FN:1824
ADR:8,III
CAS-nummer:1310-73-2
Formel:NaOH
MDL-nummer:MFCD00003548