Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Ättiksyra
Ättiksyra 2 mol/l (2 N)
Ättiksyra 2 mol/l (2 N)
Ättiksyra 2 mol/l (2 N)
FFCHFF6549010
:
FF CHEMICALS
:
Ättiksyra 2 mol/l (2 N)
FFCHFF6549010
:
FF CHEMICALS
:
Förp.:
10 L
Seq:
5214
:
:
60.05 g/mol
:
Omgivande
:
200-580-7
:
2790
:
8,III
:
GHS07
:
64-19-7
:
H₃CCOOH
:
MFCD00036152