ContactUsLinkComponent
Kalciumklorid 0.5 mol/l (1 N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1014601
Kalciumklorid 0.5 mol/l (1 N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1014601
Katalog # 87800.290
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Kalciumklorid 0.5 mol/l (1 N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1014601
Katalog # 87800.290
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :110.98 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:233-140-8
CAS-nummer:10043-52-4
Formel:CaCl₂
MDL-nummer:MFCD00010903