Kalciumklorid 0.01 mol/l (0.02 N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1014602
Katalog # 87801.290
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Om denna produkt
:
:110.98 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:233-140-8
CAS-nummer:10043-52-4
Formel:CaCl₂
MDL-nummer:MFCD00010903