Ammoniumheptamolybdat tetrahydrat
FFCHFF60960050
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:50 mL
- Seq:2370
:
:1235.86 g/mol
:13,00536
:2.498 g/cm³ (20 °C)
:234-722-4
:GHS07
:Omgivande
:12054-85-2
:12027-67-7
:(NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
:MFCD00167059
:2,498 g/cm³ (20 °C)