ContactUsLinkComponent
Ammoniaklösning 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur. 1004703
Ammoniaklösning 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur. 1004703
Katalog # 87766.290
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Ammoniaklösning 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur. 1004703
Katalog # 87766.290
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :35.05 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:215-647-6
FN:2672
ADR:8,III
 :GHS05
CAS-nummer:1336-21-6
 :7664-41-7
Formel:NH₃
MDL-nummer:MFCD00066650