ContactUsLinkComponent
Ammoniaklösning 10%
  FFCHFF20209010
 :  
Ammoniaklösning 10%
  FFCHFF20209010
 :  
  • Förp.:
    10 L
  • Seq:
    5214
 :
 :35.05 g/mol
 :0,92 g/cm³ (20 °C)
 :Omgivande
 :215-647-6
 :2672
 :8,III
 :GHS05
 :GHS07
 :GHS09
 :1336-21-6
 :7664-41-7
 :NH₃
 :MFCD00066650