Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Ammoniaklösning
Ammoniaklösning 0.1 mol/l (0.1 N) Reag. Ph. Eur. 1004704
Ammoniaklösning 0.1 mol/l (0.1 N) Reag. Ph. Eur. 1004704
Ammoniaklösning 0.1 mol/l (0.1 N) Reag. Ph. Eur. 1004704
87767.290
:
VWR Chemicals
:
Ammoniaklösning 0.1 mol/l (0.1 N) Reag. Ph. Eur. 1004704
87767.290
:
VWR Chemicals
:
Förpackningstyp:
Plastic bottle
Förp.:
1 L
Seq:
5037
:
:
35.05 g/mol
:
215-647-6
:
GHS07
:
Omgivande
:
1336-21-6
:
7664-41-7
:
NH₃
:
MFCD00066650