ContactUsLinkComponent
4-Isopropyl-m-cresol
4-Isopropyl-m-cresol
Catalog # EHERC14463650
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
4-Isopropyl-m-cresol
Catalog # EHERC14463650
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Förp.:
    0,1 g
  • Seq:
    3020
Specifications
About this item
 :
 :150.22
EINECS:221-761-7
CAS Number:3228-02-2
Formula:C₁₀H₁₄O
MDL Number:MFCD00010704