(±) -1,2-propandiol, high purity
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:57-55-6
:
Formel:CH₃CH(OH)CH₂OH
MDL-nummer:MFCD00064272
:76.1 g/mol
Merck Index:13,07947
Kokande Pt:187,6 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–59 °C
Densitet:1,04 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:99 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-338-0
Specifikationstestresultat
- Arsenic:≤0.0003%
- Chloride:≤0.007 %
- Heavy metals:≤0.0005%
- Purity:≥99.5%
- Residue on ignition:≤0.01%
- Sulphate:≤0.006%
- Water (KF):≤0.2%