ContactUsLinkComponent
Molekylmodell, elektronrepulsion
Molekylmodell, elektronrepulsion
  761-0116
undefined
Molekylmodell, elektronrepulsion
  761-0116
  • Beskrivning:
    Molekylmodell: Elektronrepulsion
  • Förp.:
    1 SET
Ensamma elektronpar symboliseras av bruna kulor.
Två extra päronformade elektronmoln ingår för att kunna visa oxoniumjonen som resultat av en vätejon från saltsyran.
 : Innehåller komponenter för att bygga åtta modeller som illustrerar bindningarna i Saltsyra (rak), Berylliumklorid (rak), Vatten (vinklad), Bortrihydrid (plan trigonal), Ammoniak (pyramidal), Metan (tetraedrisk), Fosforpentaklorid (trigonalt bipyramidal) och Svavelhexafluorid (oktaedrisk).