Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Belysning
Halogenlampor
Halogen lamp 12 V
Halogen lamp 12 V
Halogen lamp 12 V
Catalog # 632-0197
Leverantör:
OSRAM
Expand image
Halogen lamp 12 V
Catalog # 632-0197
Leverantör:
OSRAM
Specifikationer
Beskrivning:
Halogenlampa
Botten:
G4
Förp.:
1
Effekt (W):
20 W
Spänning:
12 V
Specifikationer
Om denna produkt
Product Details
Product Details