ContactUsLinkComponent
Stativfot, cylindrisk, PASS
Stativfot, cylindrisk, PASS
Catalog # 765-1139
Supplier:  PHYWE
undefined
Stativfot, cylindrisk, PASS
Catalog # 765-1139
Supplier:  PHYWE
Specifications
  • Förp.:
    1
Specifications
About this item
Tillverkad av gjutjärn med överdrag av armerad plast. Avsedd för cylindriska stativstavar med diametern 4 till 15 mm eller kvadratiska stativstavar med tvärsnitt 4×4 till 12×12 mm. Ett uttag 28×9 mm i fotens botten passar för vanliga träskalor varför foten med fördel kan användas vid t ex optiska försök.
Dimensioner: basdiameter 70 mm, höjd 55 mm