Stativplatta, H-fot, PASS
Catalog # 765-1140
Supplier: PHYWE
Specifications
- Beskrivning:H-fot, PASS
- Förp.:1
Specifications
About this item
Extremt stabil H-fot med 5 fästpunkter och många kombinationsmöjligheter. Avsedd för stativstavar 4 till 12 mm eller kvadratiska stativstavar med tvärsnitt 4×4 mm till 12×12 mm. Monteras en stativstav mellan två stående Hfötter, fås en kompakt, stadig och lätt flyttbar fysikbänk.
Dimensioner: 193×178×36 mm