Stativplatta, A-fot, PASS
Katalog # 765-1138
Leverantör: PHYWE
Specifikationer
- Beskrivning:A-fot, PASS
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Mycket stabil och mångsidig A-fot med 6 st fästhål för olika tillbehör. 2 av de 3 gummifötterna har individuell nivåjustering. Tillverkad av gjuten, lackerad zinklegering. Avsedd för cylindriska stativstavar 6 till 14 mm och/eller kvadratiska stativstavar med tvärsnitt 6×6 till 12×12 mm.
Dimensioner: Avstånd centrumfotspets 180 mm, sidlängd 320 mm
Vikt: 3,2 kg