Aneroidbarometer
Aneriodbarometer, 720 - 800 mm Hg; 960 - 1060 hPa
Katalog # 765-1090
Marketsource
Leverantör: MOLLER THERM
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Guld skala, träplatta Ø 150 mm.
- Skala Ø 100 mm
- Mätområde 720-800 mm Hg och 960-1060 hPa. Skalindelning 1 mm Hg resp. 1 hPa.
Specifikationer
- Mätområde:720 - 800 mm Hg; 960 - 1060 hPa
- Beskrivning:Aneriodbarometer