Ljudgivare på stav
Katalog # 765-0596
Leverantör: ELWE LEHRGERAETEBAU KLINGENTHA
Specifikationer
- Beskrivning:Ljudgivare på stav
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Kon formad tryckkammar-högtalare med hög effekttålighet. Används för allmänna akustiska försök, t ex tillsammans med resonator 765-0080. Ansluts till tongenerator med förstärkare. Smältsäkring förhindrar skador vid överbelastning. Tekniska data.
- Tekniska data
- Impedans: 8 Ohm
- Effekt: 6 W
- Säkring: 600 mA
- Anslutning: 4 mm banankontakter
- Dimensioner: diam 75 mm, djup 70 mm, stavdiam 10 mm