ContactUsLinkComponent
Thomson e/m rör
Thomson e/m rör
Catalog # 765-0090
Supplier:  3B Scientific
undefined
Thomson e/m rör
Catalog # 765-0090
Supplier:  3B Scientific
Specifications
  • Beskrivning:
    Thomson e/m rör
  • Förp.:
    1
Specifications
About this item
Evakuerad glaskolv innehållande bl.a. elektronkanon med direkt upphettad katod av volframtråd och en cylinderformad, kollimerande anod. Den alstrade strålen får stryka utefter en halvtransparent glimmerskiva i rörets centrum. Luminiscerande beläggning på skivans framsida gör att strålen framträder. Två av baksidans kanter är försedda med graderade skalor.
  • Anodspänning: 1 500-5 000 V DC
Röret kan användas för elektrostatisk och magnetisk avlänkning av elektronstrålen (det senare med hjälp av Helmholtz spolar), bestämning av e/m med kombinerade elektriska och magnetiska fält eller med enbart magnetisk avlänkning, vilket ger ett noggrannare värde. Vidare för demonstration av elektronernas hastighetsfördelning, spegling, spiralisering och fokusering samt stråldivergens med magnetiskt växelfält.
Max glödspänning: 7,5 V