ContactUsLinkComponent
Malteserkorsrör
Malteserkorsrör
Catalog # 765-0089
Supplier:  3B Scientific
undefined
Malteserkorsrör
Catalog # 765-0089
Supplier:  3B Scientific
Specifications
  • Beskrivning:
    Malteserkorsrör
  • Förp.:
    1
Specifications
About this item
Evakuerad glaskolv innehållande bl.a. elektronkanon med direkt upphettad katod av volframtråd och en cylinderformad anod. Elektronkanonen avger ett divergent elektronknippe, riktat mot ett i rörets mitt placerat malteserkors av aluminium. Korset kan anslutas elektriskt. Samtidigt riktas även ljus från glödtråden mot korset, varför jämförelse kan göras mellan de skuggor av olika typ som uppkommer på den luminiscerande ytan i rörets bortre ände. Specifikationer.
  • Anodspänning: 2 000-5 000 V
  • Anodström vid 4000 V: 150 µA
  • Glödspänning: max 7,5 V
Med röret kan följande fenomen påvisas: elektronstrålens linjära utbredning, magnetisk avlänkning (elektronens partikelnatur), bildförvrängning på grund av elektrostatisk uppladdning, introduktion till elektronoptiken, inversion, förstoring, förminskning och aberration (med en Helmholtz-spole) samt de Brogliehypotesen (vågeffekter).