ContactUsLinkComponent
Trådstrålerör
Trådstrålerör
  761-0518
undefined
Trådstrålerör
  761-0518
  • Beskrivning:
    Trådstrålerör
  • Förp.:
    1
För undersökning av elektronstrålens avböjning i ett magnetfält. Speciellt lämpligt för bestämning av e/m i ett homogent magnetfält genererat av Helmholtzspolar. Sfärisk glaskolv innehållande bl.a. en elektronkanon med indirekt upphettad katod och anod med hål. Glaskolven är fylld med neon av lågt tryck. Gasatomerna joniseras av elektronerna och är sålunda exciterade så att ljus kan utsändas. Därför bildas en synlig lysande stråle längs elektronernas bana.
Den smala strålen kan avböjas till en sluten cirkel med hjälp av det homogena magnetfält som bildas av ett par Helmholtzspolar. Röret är försett med en invändig mätskala som medför att en exakt och parallaxfri bestämning av cirkelns diameter kan utföras. Röret monteras stående på en bottenplatta med kontaktdon.
Specifikationer
Anodspänning: 200 to 300 V
Anodström: mindre än 0,3 mA
Glödspänning: 4 to 12 V, DC