Elektronens laddning, enl. busch
Catalog # 765-0597
Supplier: ELWE LEHRGERAETEBAU KLINGENTHA
Specifications
- Beskrivning:Övningsosilloskop
- Förp.:1
Specifications
About this item
Övningsoscilloskopet placeras vid Helmholtzspolarna så att dess huvudaxel sammanfaller med spolarnas axel. En sågtandsformad spänning läggs på oscilloskopets avlänkningsplattor så att en jämn horisontell linje visas på skärmen. Låt likström passera genom spolarna vid en förinställd anodspänning och justera strömmens intensitet så att linjen fokuseras i en punkt. Elektronens specifika laddning e/m kan beräknas ur de uppmätta värdena på anodspänningen och strömmen genom spolen.
- Bestämning av elektronens specifika laddning enligt Busch
En komplett utrustning för försöket består av:
765-0597 Övningsoscilloskop
765-0820 Strömförsörjning, 0-500 V
765-1371 Likriktarkub, 25 V DC/AC, stegreglerad
765-0324 Digitalmultimeter