Modellförsök, genetiska experiment
Katalog # 763-0295
Leverantör: GR NNA PLASTEMBALLAGE AB
Specifikationer
- Beskrivning:Genetiska experiment
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Modellförsök med praktiska exempel på arbetssätt i genetik. Under försöken gör eleverna snabbt så många observationer att deras beräkningar av utfall kan anses statistiskt säkrade. Experimentsatsen innehåller fyra burkar med rör och färgade kulor för försök inom några av genetikens olika områden. Blå eller bruna ögon? Pojke eller flicka? Hur stor del ärtor blir gula? Försöksbeskrivning medföljer.