ContactUsLinkComponent
Ballistisk pendel och kastapparat
Ballistisk pendel och kastapparat
Catalog # 765-1305
Supplier:  PHYWE
undefined
Ballistisk pendel och kastapparat
Catalog # 765-1305
Supplier:  PHYWE
Specifications
  • Beskrivning:
    Ballistisk pendel och kastapparat
  • Förp.:
    1
Specifications
About this item
Med några enkla handgrepp byggs den ballistiska pendeln snabbt om till en kastapparat med varierbar/variabel avskjutningsvinkel. Den ballistiska pendeln, en vanlig metod för att bestämma en pistolkulas hastighet är att skjuta in dem i en sandsäck. Med den ballistiska pendeln kan en ofarlig variant av detta försök utföras i klassrummet.
  • En stålkula skjuts horisontellt mot en pendel och fångas upp av denna. Pendelns maximala vinkelutslag avläses därefter på en speciell skala
  • Projektilmassan, pendelmassan och maximala vinkelutslaget är nu kända storheter som kan användas för beräkning av systemets potentiella energi
  • Pendelns plus kulans potentiella energi är lika med kulans kinetiska i avskjutningsögonblicket. Detta medför att kulans hastighet, när den träffar pendeln, kan beräknas
  • Kulans hastighet kan även bestämmas med två fotoceller kopplade till en räknare. Jämförs den beräknade och uppmätta kulhastigheten kommer man att finna en mycket god överensstämmelse mellan mätvärdena
Variationsmöjligheter: Olika kulor med diameter 19-25 mm kan användas, Stöten mellan pendeln och kulan kan göras oelastisk (kulan fångas upp) eller elastisk (kulan får studsa mot pendeln), 3 olika avskjutningshastigheter kan användas, Pendelmassan kan ökas genom påhängning/påsättning av vikter med slits. Kastapparat: Med kastlängder på 3 m blir en stor del av klassrummet övningsområde. Noggrannhet och precision vid tillverkningen medför hög mekanisk stabilitet. Detta garanterar en spridning av kulans träffpunkt på ca 1 %.
Kulan fasthålles med elektronmagnet och utkastningsvinkeln kan varieras från 0° (horisontellt) till 90° (vertikal), 3 olika avskjutningshastigheter kan väljas, Efter fri flykt träffar kulan ett specialpapper. Träffpunkten färgas blå, Kastlängden uppmätes med ett måttband, Placera 2 fotoceller vid kulans utskjutningsöppning och anslut den till en räknare. Skjut iväg kulan och utskjutningshastigheten kan direkt avläsas.