ContactUsLinkComponent
Mätglas med tre utlopp
Mätglas med tre utlopp
Katalog # 765-0141
Leverantör:  CORNELSEN EXPERIMENTA
undefined
Mätglas med tre utlopp
Katalog # 765-0141
Leverantör:  CORNELSEN EXPERIMENTA
Specifikationer
  • Ø:
    60 mm
  • Typ:
    Mätglas med tre utlopp
  • Höjd:
    330 mm
  • Förp.:
    1
Specifikationer
Om denna produkt
Transparent mätglas med utlopp på olika nivåer. Används bl a för densitetsbestämning, tryck- och vakuumförsök samt optiska försök. Utloppen kan stängas med medföljande proppar.
Höjd: 330 mm
Diam: 60 mm