Metallcylindrar, samma massa
Katalog # 765-0114
Leverantör: CORNELSEN EXPERIMENTA
Specifikationer
- Beskrivning:Metallcylindrar, samma massa
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Sats om 6 st. metallcylindrar av olika material. Al, Cu, Fe, Ms, Pb, och Sn. Cylindrarna har samma massa men olika volym.