Kula för bestämning av lufttäthet
765-0150
- Beskrivning:Kula för bestämning av lufttäthet
- Förp.:1
Består av en kula med backventil, avluftningsventil och krok för upphängning. Används tillsammans med en elektronisk snabbvåg (0,001 g).
- Kulans diameter: 90 mm