ContactUsLinkComponent
Motor, 12 V DC, med järnfri rotor
  765-0601
undefined
Motor, 12 V DC, med järnfri rotor
  765-0601
  • Beskrivning:
    Motor, 12 V DC, med järnfri rotor
  • Förp.:
    1
Motor med rotor som saknar järn och därigenom får ett mycket lågt tröghetsmoment, vilket i sin tur möjliggör snabb start och stopp eller ändring av rotationsriktningen. Tiden från start till maximalt varvtal (3000 rpm) är endast 11 ms. Kan användas vid försök med mekaniska svängningar. Motorn drivs lämpligast med en funktionsgenerator.
  • Märkspänning: 12 V.
  • Startspänning: 0,5 V.
  • Ström vid normal belastning: 240 mA