Smältränna
Katalog # 765-0206
Leverantör: CORNELSEN EXPERIMENTA
Specifikationer
- Beskrivning:Smältränna
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Cirkulär ränna av aluminiumplåt med isolerande handtag. Passar U-kärna 765-1077 och användes bl a vid demonstration av principen för induktionsugnar.
- Ränna: Diam, yttre×inre: 95×70 mm
Handtag: Längd×Diam: 100×10 mm