Konduktorkula
765-0920
- Beskrivning:Konduktorkula, metalliserad
- Förp.:1
Mycket lätt kula av porös plast. Med tunn nylontråd för upphängning. Används för influensförsök, för överföring av laddning, t ex mellan kondensatorplattor m m.
- Diam: 38 mm
- Vikt: 2 g